Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16/c1-9-5-7-10(8-6-9)11(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?