Merck
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.16
Beilstein:
3588198
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Alkalmazás
Reagent employed as a chiral ligand in dirhodium(II) complexes and as a chiral auxiliary in aldol addition reactions. Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)