384038
4-tert-Butylbenzaldehyde
97%
Szinonimák:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzaldehyde, p-tert-Butylbenzaldehyde, para-tert-Butylbenzaldehyde
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
bp
130 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?