Merck
715301
Sigma-Aldrich
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate)
Szinonimák:
Manganese triflate, Manganese trifluoromethanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2F6MnO6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: manganese
reagent type: catalyst
szennyeződések
5% metallic Mn
mp
>400 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Mn]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEYNLDRKZOOEDN-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate) is also known as manganese triflate. It is used as a catalyst in organic synthesis for the oxidation of various hydrocarbons, epoxidation, and C-H oxidation reactions.
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Biginelli reactions
  • Methanolysis
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)