Merck
C87657
Sigma-Aldrich
Cumene
98%
Szinonimák:
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.19
Beilstein:
1236613
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
robbanási határérték
6.5 %
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cumene (Isopropylbenzene) can be used in the synthesis of:
  • Diisopropylbenzenes via disproportionation reaction by zeolite catalysts.
  • Cumene hydroperoxide, a key precursor for many organic fine chemicals.
  • 4-Nitro cumene using nitric acid/ MoO3/SiO2 as a catalyst.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Regioselective nitration of cumene to 4-nitro cumene using nitric acid over solid acid catalyst
Mathew SM, et al.
Catalysis Communications, 7(6), 394-398 (2006)
Cumene disproportionation over micro/mesoporous catalysts obtained by recrystallization of mordenite
Ordomsky VV, et al.
J. Catal., 295, 207-216 (2012)
Kinetics of acid-catalyzed cleavage of cumene hydroperoxide
Levin ME, et al.
Journal of Hazardous Materials, 130(1-2), 88-106 (2006)
Alberto Thalison Silveira et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 48, 191-196 (2016-11-07)
In the present study, we investigated the influence of diazepam (DZP) on the excretion of TOL by examining their urinary metabolites, hippuric acid (HA) and ortho-cresol (o-C). Male Wistar rats were exposed to TOL (20ppm) in a nose-only exposure chamber
Aneta Baj et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-11-30)
Vitamin E is the most active natural lipophilic antioxidant with a broad spectrum of biological activity. α-Tocopherol (α-T), the main representative of the vitamin E family, is a strong inhibitor of lipid peroxidation as a chain-breaking antioxidant. Antioxidant and antiradical