Merck
130966
Sigma-Aldrich
α-Chlorophenylacetyl chloride
technical grade, 90%
Szinonimák:
α-Chloro-α-phenylacetyl chloride, α-Chlorobenzeneacetyl chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl chloride, Phenyl(chloro)acetyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CHClCOCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.04
Beilstein:
1073019
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
bp
120 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
phenyl
SMILES string
ClC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGEAOSXMQZWHIQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
α-Chlorophenylacetyl chloride was used in the synthesis of α-chlorophenylacetic acid (CPAA). It was also used to prepare chloro-telechelic macroinitiators.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F
Lobbanási pont (C)
51 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Consecutive living polymerization from cationic to radical: a straightforward yet versatile methodology for the precision synthesis of ?cleavable? block copolymers with a hemiacetal ester junction.
Ouchi M, et al. et al.
Polym. Chem., 3, 2193-2199 (2012)
POLY (VINYLBENZYLPHOSPHONIC ACID)-BASED PROTON CONDUCTORS AS POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANES FOR FUEL CELLS APPLICATIONS.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(1), 556-556 (2008)