Fontos dokumentumok
111929
4-Chlorotoluene
98%
Szinonimák:
1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.38 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 45 °C)
Teszt
98%
form
liquid
szennyeződések
≤2% 2-chlorotoluene
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?