Merck
224944
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-p-tolualdehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.12
Beilstein:
1101680
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Correlation data of (Z)-1-thiosemicarbazide via spectroscopic methods and Density Functional Theory studies: Synthesis of (Z)-1-[4-(trifluoromethyl)benzylidene]thiosemicarbazide using 4-(trifluoromethyl)benzaldehyde in ethanol (UM Osman et al., 2019).
  • Transition-Metal-Free Trifluoromethylation of Aldehyde Derivatives with Sodium Trifluoromethanesulfinate: Investigates the direct C-H trifluoromethylation of benzaldehyde and other synthetic equivalents (Z Tan et al., 2017).
Egyéb megjegyzések
May form precipitate upon standing which does not affect use. Warm gently to redissolve solid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron, 49, 9613-9613 (1993)
Synthesis and properties of new pyridine-bridged poly (ether-imide) s based on 4-(4-trifluoromethylphenyl)-2, 6-bis [4-(4-aminophenoxy) phenyl] pyridine.
Journal of Fluorine Chemistry, 129(1), 56-63 (2008)
Tetrahedron Letters, 34, 1925-1925 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 411-411 (1994)
Peng Cao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6628-6630 (2007-07-28)
In the presence of sodium hydrosulfite and a catalytic amount of AsPh3 and Fe(TCP)Cl, aldehydes react with ethyl diazoacetate to give the corresponding alpha,beta-unsaturated esters in high yields with excellent stereoselectivities (E/Z > 50/1).