Fontos dokumentumok
A88204
m-Anisidine
97%
Szinonimák:
3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.581 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
sűrűség
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The synthesis of N-substituted-3-chloro-2-azetidinones, which are potential anthelmintic agents.
- Rhodium-catalyzed synthesis of indoles and copper-catalyzed synthesis of benzimidazoles.
- In the preparation of azocalix[4]arene dyes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)