Merck
630934
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-N-methylaniline
97%
Szinonimák:
N-Methyl-m-anisidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFMZSZMUFWRAOG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)