Merck
116637
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
Szinonimák:
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OC6H4NH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.71
Beilstein:
3633307
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
228 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride can be used in chemical synthesis studies.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)