Merck
468002
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium chloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3P(C6H5)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.77
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
221 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Cl-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.ClH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Catalyst for regio-controlled ring-opening polymerization of substituted epoxides
Used for:
  • Corrosion inhibition of iron
  • Neoplasm inhibition via antimitochondrial effect
Reactant for intramolecular nitrone cycloaddition
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nnanya Kalu et al.
FEBS letters, 591(21), 3481-3492 (2017-10-01)
Tight regulation of pH is critical for the structure and function of cells and organelles. The pH environment changes dramatically along the endocytic pathway, an internalization transport process that is 'hijacked' by many intracellularly active bacterial exotoxins, including the anthrax