Merck
272132
Sigma-Aldrich
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
NSC 84071
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)4P(C6H5)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
478.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
210-213 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
phosphine
SMILES string
[Br-].BrCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c23-18-10-11-19-24(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Azidification
  • C-H activation and β -elimination to product an eight-membered ring system
  • 1,3-Dipolar cycloaddition of azides onto alkenes
  • Stereoselective SmI2-mediated coupling of unsaturated carbonyl compounds and aldehydes
  • Synthesis of D-labeled methylenecyclobutane
  • Coupling reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)