Merck
304131
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2P(C6H5)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
217-219 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phosphine
SMILES string
[Br-].OCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.BrH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant involved in olefination of activated imines
Modifier of PET nanocomposite fibers with functionalized multiwalled carbon nanotubes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)