Merck
468568
Sigma-Aldrich
Hexyllithium solution
2.3 M in hexane
Szinonimák:
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.11
Beilstein:
3600261
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.3 M in hexane
bp
69 °C
sűrűség
0.708 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexyllithium solution is an organolithium compound used in organic synthesis as a strong base, alkylating agent, and lithiation reagent.
Alkalmazás
Hexyllithium solution can be used as an alkylating agent in the:
  • Ni-catalyzed cross-coupling with aryl halides.
  • Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation.
It can also be used as a lithiation agent for the lithiation of azetidines.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jacqueline E Cloud et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(52), 14527-14532 (2014-11-05)
The synthesis of colloidal nanocrystals (NCs) of lithiated group 14 elements (Z=Si, Ge, and Sn) is reported, which are Li4.4 Si, Li3.75 Si, Li4.4 Ge, and Li4.4 Sn. Lix Z compounds are highly reactive and cannot be synthesized by existing methods.