Merck
921319
Pomalidomide-methylamino-PEG1-NH2 hydrochloride
Szinonimák:
3-((2-(2-Aminoethoxy)ethyl)(methyl)amino)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)propanamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase l, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrade
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
50 MG
298 000,00 Ft
298 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27N5O6 · xHCl
Molekulatömeg:
445.47 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Forma
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCN(C)CCOCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C21H27N5O6.ClH/c1-25(10-12-32-11-8-22)9-7-17(28)23-14-4-2-3-13-18(14)21(31)26(20(13)30)15-5-6-16(27)24-19(15)29;/h2-4,15H,5-12,22H2,1H3,(H,23,28)(H,24,27,29);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBXYNGDSINGFDL-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
901516901830901513
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: ligand-linker conjugate
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: ligand-linker conjugate
reaction suitability
-
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: ligand-linker conjugate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
Alkalmazás
Protein degrader builiding block Pomalidomide-methylamino-PEG1-NH2 hydrochloride enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand, a linker, and a pendant amine for reactivity with a carboxylic acid on the target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a terminal amine, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is