Merck
693448
SAFC
Shi Epoxidation Oxazolidinone Ethyl Catalyst
greener alternative
90%
Szinonimák:
(3aR,5′S,7aR)-3′-(4-Ethylphenyl)-dihydro-2,2-dimethyl-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
Méret kiválasztása
100 MG
142 000,00 Ft
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
142 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
347.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
139-143 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C18H21NO6/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)19-10-18(25-16(19)21)15(20)14-13(9-22-18)23-17(2,3)24-14/h5-8,13-14H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,14-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLYFZOSQSKQBNR-LBTNJELSSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Asymmetric epoxidation organocatalyst.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)