Merck
920479
Sigma-Aldrich
GPhos Pd G4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H68NO5PPdS
Molekulatömeg:
920.53
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Alkalmazás
GPhos Pd G4 is a fourth generation (G4) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling, demonstrating improved stability and reactivity from previous generations.
Learn more about G3 and G4 Buchwald Precatalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Scott D McCann et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(35), 15027-15037 (2020-08-14)
We have developed a new dialkylbiaryl monophosphine ligand, GPhos, that supports a palladium catalyst capable of promoting carbon-nitrogen cross-coupling reactions between a variety of primary amines and aryl halides; in many cases, these reactions can be carried out at room