Fontos dokumentumok
917222
A1V2PF1-NHEt
≥95%
Szinonimák:
(S)-1-((S)-2-((S)-2-Aminopropanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP ligand, IAP E3 ligase lead for protein degrader research, SNIPER building block
About This Item
Javasolt termékek
ligand
A1V2PF1
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@H](C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O)C
InChI
1S/C27H41N5O4/c1-3-29-25(34)21(17-19-11-6-4-7-12-19)30-26(35)22-15-10-16-32(22)27(36)23(31-24(33)18(2)28)20-13-8-5-9-14-20/h4,6-7,11-12,18,20-23H,3,5,8-10,13-17,28H2,1-2H3,(H,29,34)(H,30,35)(H,31,33)/t18-,21-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMNNTFDLWROHJN-QGQQZZQASA-N
Related Categories
Alkalmazás
A1V2PF1-NHEt conjugates are also available for degrader synthesis. Browse our full synthesis offering here for streamlining SNIPER and PROTAC® degrader libraries: Degrader Building Blocks
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.