Fontos dokumentumok
919462
CCW16-PEG5-BocNH
≥95%
Szinonimák:
tert-Butyl (17-(4-(4-(N-Benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
CCW16
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C38H51ClN2O10/c1-38(2,3)51-37(43)40-17-18-44-19-20-45-21-22-46-23-24-47-25-26-48-27-28-49-33-13-15-35(16-14-33)50-34-11-9-32(10-12-34)41(36(42)29-39)30-31-7-5-4-6-8-31/h4-16H,17-30H2,1-3H3,(H,40,43)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYTKTMZKTHFNGS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.