Fontos dokumentumok
917699
BocA1V2PF2-NHC10-NH2
≥85%
Szinonimák:
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-((10-Aminodecyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Javasolt termékek
ligand
BocA1V2PF2
Minőségi szint
Teszt
≥85%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCCCCCCCCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C40H65FN6O6/c1-28(44-39(52)53-40(2,3)4)35(48)46-34(30-17-12-11-13-18-30)38(51)47-26-16-19-33(47)37(50)45-32(27-29-20-22-31(41)23-21-29)36(49)43-25-15-10-8-6-5-7-9-14-24-42/h20-23,28,30,32-34H,5-19,24-27,42H2,1-4H3,(H,43,49)(H,44,52)(H,45,50)(H,46,48)/t
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFZPWVXOGIXQBS-MTZHBSBLSA-N
Alkalmazás
Building blocks in this series:
917974 BocA1V2PF2
917443 BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.