Fontos dokumentumok
917958
BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
Szinonimák:
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-((2-(2-aminoethoxy)ethyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
ligand
BocA1V2PF2
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCOCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C34H53FN6O7/c1-22(38-33(46)48-34(2,3)4)29(42)40-28(24-9-6-5-7-10-24)32(45)41-18-8-11-27(41)31(44)39-26(21-23-12-14-25(35)15-13-23)30(43)37-17-20-47-19-16-36/h12-15,22,24,26-28H,5-11,16-21,36H2,1-4H3,(H,37,43)(H,38,46)(H,39,44)(H,40,42)/t22-,26-,27-,28-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQWIWSONFVPARC-ACNFANBVSA-N
Alkalmazás
Building blocks in this series:
916714 BocA1V2PF2
917443 BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
917958 BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
916692 BocA1V2PF2-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.