Fontos dokumentumok
917214
BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
≥85%
Szinonimák:
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-amino-13-oxo-15-phenyl-3,6,9-trioxa-12-azapentadecan-14-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Javasolt termékek
ligand
BocA1V2PF1
Minőségi szint
Teszt
≥85%
form
powder
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCOCCOCCOCCN)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
Alkalmazás
Building blocks in this series:
916978 BocA1V2PF1
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.