Fontos dokumentumok
916706
BocA1V2PF1-NHC10-NH2
Szinonimák:
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-((10-aminodecyl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Javasolt termékek
ligand
BocA1V2PF1
Minőségi szint
Forma
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCCCCCCCCCN)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C40H66N6O6/c1-29(43-39(51)52-40(2,3)4)35(47)45-34(31-22-15-12-16-23-31)38(50)46-27-19-24-33(46)37(49)44-32(28-30-20-13-11-14-21-30)36(48)42-26-18-10-8-6-5-7-9-17-25-41/h11,13-14,20-21,29,31-34H,5-10,12,15-19,22-28,41H2,1-4H3,(H,42,48)(H,43,51)(H,44,49)
Alkalmazás
Building blocks in this series:
916978 BocA1V2PF1
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.