Merck
776750
Sigma-Aldrich
InP/ZnS quantum dots
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Cadmium free core shell quantum dots, Cadmium free quantum dots, Core/Shell heavy metal free quantum dots, Fluorescent nanocrystals
About This Item
Lineáris képlet:
InP/ZnS
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
5 mg/mL in toluene
fluoreszcencia
FWHM <60 nm, quantum yield ~30%
λem 530 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes (LEDs; display; biomedical applications. The toxicity of Cd compounds and the corresponding regulations worldwide makes these InP/ZnS quantum dots as more desirable alternatives for consumer applications.
Egyéb megjegyzések
Material has a shelf life of at least 1 year (stored at 4-10°C in the dark under inert gas such as nitrogen or argon)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Lungs
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4.0 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Patrick T K Chin et al.
Biomaterials, 31(26), 6823-6832 (2010-07-14)
Fluorescence molecular imaging is rapidly increasing its popularity in image guided surgery applications. To help develop its full surgical potential it remains a challenge to generate dual-emissive imaging agents that allow for combined visible assessment and sensitive camera based imaging.
Greco; T.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 8424(NanophotonicsIV, 842439/1-842439/1 (2012)
Arun Narayanaswamy et al.
ACS nano, 3(9), 2539-2546 (2009-08-18)
Visual color changes between 300 and 510 K were observed in the photoluminescence (PL) of colloidal InP/ZnS core-shell nanocrystals. A subsequent study of PL spectra in the range 2-510 K and fitting the temperature dependent line shift and line width
Cikkek
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Sharma professzor és munkatársai áttekintik ennek az új anyagnak a szintézisét és alkalmazásait. Ennek során szó esik a kvantumpöttyök egyedi tulajdonságairól és napelemes alkalmazásokban való alkalmazhatóságukról, valamint az ezen anyagok kifejlesztéséhez használt általános szintézis technikákról.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Összes mutatása