Fontos dokumentumok
920266
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 530 nm
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, QDs
Forma
liquid
koncentráció
in toluene
fluoreszcencia
FWHM 35-40 nm
λem 530 nm
, quantum yield ≥60%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Lungs
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.