Fontos dokumentumok
917206
A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
Szinonimák:
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((10-Aminodecyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Javasolt termékek
ligand
A1V2PF1
Minőségi szint
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NCCCCCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWOUYPPQDSELDI-MKKRQWMVSA-N
Alkalmazás
Building blocks in this series:
917222 A1V2PF1-NHEt
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.