Fontos dokumentumok
916951
BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
Szinonimák:
AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Javasolt termékek
ligand
BocA1V2PF1
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCOCCN)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C34H54N6O7/c1-23(37-33(45)47-34(2,3)4)29(41)39-28(25-14-9-6-10-15-25)32(44)40-19-11-16-27(40)31(43)38-26(22-24-12-7-5-8-13-24)30(42)36-18-21-46-20-17-35/h5,7-8,12-13,23,25-28H,6,9-11,14-22,35H2,1-4H3,(H,36,42)(H,37,45)(H,38,43)(H,39,41)/t23-,26-,27-,28
Related Categories
Alkalmazás
Building blocks in this series:
916978 BocA1V2PF1
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.