Fontos dokumentumok
215430
α-(4-Pyridyl N-oxide)-N-tert-butylnitrone
99%
Szinonimák:
N-(4-Pyridylmethylene)-tert-butylamine N,N′-dioxide, N-tert-Butyl-α-(4-pyridyl)nitrone N′-oxide, POBN
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
solid
mp
183-185 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)\[N+]([O-])=C/c1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-10(2,3)12(14)8-9-4-6-11(13)7-5-9/h4-8H,1-3H3/b12-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNRMWTCECDHNQU-XYOKQWHBSA-N
Alkalmazás
- the formation of hydroxyl radical adducts during decomposition of hydrogen peroxide in the presence of nickel (II) oligopeptides
- hydroxyl radicals and selenide radical anions
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)