Fontos dokumentumok
915939
Lithium titanate
spinel "LTO" powder, battery grade
Szinonimák:
LTO nanopowder, Lithium titanium oxide, NANOMYTE® BE-10, LTO, Lithium titanate spinel oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
Mw 459.09 g/mol
összetétel
Li4Ti5O12
részecskeméret
1-3 μm
sűrűség
3.48 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)