Fontos dokumentumok
656631
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
95%
Szinonimák:
1,3-Dimesitylimidazolidinium chloride, 4,5-Dihydro-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-imidazolium chloride, 4,5-Dihydro-1,3-dimesityl-1H-imidazolium chloride, N,N′-(2,4,6-Trimethylphenyl)dihydroimidazolium chloride
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
mp
280-286 °C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Precursor to an N-heterocyclic carbene catalysts used for:
- A regioselective cycloadditon of terminal acetylenes with azides leading to 1,4-disubstitutedtriazoles. Internal acetylenes can also be used with this catalyst.
- Markovnikov-type hydration of terminal alkynes
- Hydrosilylation of ketones and cycloaddition of azides and alkynes
- Suzuki-Miyaura reactions
- Luminescence experiments
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Emerging class of privileged ligands
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions