Merck
927120
Sigma-Aldrich
BTMPO
≥95%
Szinonimák:
N1,N2-Bis(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethanediamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
420.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
SMILES string
O=C(C(NC1=C(OC)C=C(OC)C=C1OC)=O)NC2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC
InChI
1S/C20H24N2O8/c1-25-11-7-13(27-3)17(14(8-11)28-4)21-19(23)20(24)22-18-15(29-5)9-12(26-2)10-16(18)30-6/h7-10H,1-6H3,(H,21,23)(H,22,24)
Alkalmazás
BTMPO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl bromides and secondary amines.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Subhajit Bhunia et al.
The Journal of organic chemistry, 82(23), 12603-12612 (2017-11-09)
N,N'-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide (BFMO), an inexpensive and conveniently available bidentate ligand, is very effective for promoting Cu-catalyzed N-arylation of anilines and cyclic secondary amines. The method enables coupling of a broad range of (hetero)aryl bromides with various (hetero)aryl amines and cyclic secondary