Merck
909041
Sigma-Aldrich
Benzyl acrylate
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Acrylic acid benzyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.8%
form
liquid
tartalmaz
40-60 ppm MEHQ as inhibitor
szín
colorless
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Benzyl acrylate is a high refractive index monomer. It can be used to prepare high refractive index polymers, and formulate inks.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
221.9 °F
Lobbanási pont (C)
105.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dongjin Seo et al.
Journal of colloid and interface science, 580, 776-784 (2020-07-28)
Many studies on the deformation of soft films by liquids confirmed the increase in the radius of the deformation and the decrease in the apparent contact angle. However, due to the thinness, the dynamics of the deformation could not be
Julia Kredel et al.
Polymers, 11(12) (2020-01-01)
Fluoropolymers represent a unique class of functional polymers due to their various interesting and important properties such as thermal stability, resistance toward chemicals, repellent behaviors, and their low refractive indices in comparison to other polymeric materials. Based on the latter