Merck
413550
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate diacrylate
average Mn ~468, EO/phenol 1.5, contains 250 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate
Méret kiválasztása
250 ML
29 900,00 Ft
1 L
99 400,00 Ft
29 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 ML
29 900,00 Ft
1 L
99 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
29 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~468
tartalmaz
250 ppm MEHQ as inhibitor
összetétel
EO/phenol, 1.5
törésmutató
n20/D 1.545
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bisphenol A ethoxylate diacrylate is a cross-linking monomer that is used to improve the mechanical properties of the polymeric system. It is majorly used in the formation of solid polymer based electrolytes which can be used for electrochemical applications.[1][2]
Alkalmazás
  • Removable acrylic pressure-sensitive adhesives activated by UV-radiation: The preparation of bisphenol A ethoxylate diacrylate through the condensation reaction of BADGE and AA is detailed for adhesive applications (Chu et al., 2014).
  • Thermomechanical Properties and Shape‐Memory Behavior of Bisphenol A Diacrylate‐Based Shape‐Memory Polymers: The study analyzes the shape-memory properties of polymers based on bisphenol A diacrylate and BAEDA (Santiago et al., 2016).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A study of cross-linked PEO gel polymer electrolytes using bisphenol A ethoxylate diacrylate: ionic conductivity and mechanical properties
Kang Y, et al.
Journal of Power Sources, 119(3), 432-437 (2003)
Synthesis of clay nanocomposite materials by light-induced crosslinking polymerization
Benfarhi S, et al.
European Polymer Journal, 40(3), 493-501 (2004)