Fontos dokumentumok
392103
Isobornyl acrylate
technical grade, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Acrylic acid isobornyl ester, IBA
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
119-121 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@](C)([C@@H](C1)OC(=O)C=C)C2(C)C
InChI
1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSGCQDPCAWOCSH-OUJBWJOFSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?