Fontos dokumentumok
409448
Benzyl methacrylate
96%, contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Benzyl α-methylacrylate, Benzyl 2-methylacrylate, Phenylmethyl 2-methyl-2-propenoate
Teszt
96%
Forma
liquid
tartalmaz
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95-98 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Statistical copolymers of benzyl methacrylate and diethylaminoethyl methacrylate: monomer reactivity ratios and thermal properties: The synthesis of poly(benzyl methacrylate) (PBzMA) and poly(diethylaminoethyl methacrylate) (PDEAEMA) statistical copolymers via free radical polymerization (Theodosopoulos, 2015).
- Poly (benzyl methacrylate)-poly triblock-copolymers as solid electrolyte for lithium batteries: Synthesis of a new type of BAB triblock copolymer based on benzyl methacrylate and oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate for lithium battery electrolytes (Bergfelt et al., 2018).
- Dilute Solution Properties of Poly (benzyl methacrylate) in Ionic Liquids: Study on the dilute solution properties of PBzMA in various ionic liquids (Kharel et al., 2020).
- Synthesis and evaluation of benzyl methacrylate-methacrylate copolymers as pour point depressant in diesel fuel: Study on the effectiveness of benzyl methacrylate-methacrylate copolymers as pour point depressants in diesel fuel (Xie et al., 2019).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?