Merck
408336
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether acrylate
contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
Szinonimák:
2-Phenoxyethyl acrylate
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
75-125 ppm hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethylene glycol phenyl ether acrylate (PA) is a monofunctional acrylate.
Alkalmazás
Ethylene glycol phenyl ether acrylate (PA) monomer may be used to fabricate polymerization induced grating pattern on photopolymer films.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fluorescent grating patterns of photopolymer film containing ethylene glycol phenyl ether acrylate.
Oh H, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 8(9), 4616-4620 (2008)