Fontos dokumentumok
447315
Lauryl acrylate
technical grade, 90%
Szinonimák:
Dodecyl acrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
tartalmaz
60-100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
sűrűség
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?