Fontos dokumentumok
327182
tert-Butyl acrylate
contains 10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Szinonimák:
t-Butyl acrylate
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
61-63 °C/60 mmHg (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
tert-Butyl acrylate can also be used as:
- A building block in the synthesis of asymmetric membranes, which are potentially useful in filtration, separation, or gas permeation processes.
- A monomer in the preparation of a siloxane-incorporated copolymer binder for silicon anodes in lithium-ion batteries.
- A monomer in the synthesis of poly(tert-butyl acrylate)/carbon nanofiber (CNF) materials through atom transfer radical polymerization (ATRP).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator