Fontos dokumentumok
682519
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
97%
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.529
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)