Fontos dokumentumok
410896
2-Hydroxy-4′-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone
98%
Szinonimák:
1-[4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-1-propan-1-one, 2-Hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-methyl-1-propanone, 2-Hydroxy-2-methyl-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-1-one, 4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl 2-hydroxy-2-propyl ketone
Teszt
98%
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)C(=O)c1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C12H16O4/c1-12(2,15)11(14)9-3-5-10(6-4-9)16-8-7-13/h3-6,13,15H,7-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJKGAPPUXSSCFI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Polyacrylamide-grafted chitosan nanoparticles by copolymerization of acrylamide and chitosan nanoparticles.
- Hydrophobic polyurethane sponge through thiol–ene Click reaction.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
not determined
Lobbanási pont (C)
not determined
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)