Merck
900540
Sigma-Aldrich
Ir(dFppy)3
Szinonimák:
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H18F6IrN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
762.72
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
form
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
401 °C
fotokatalizátor aktiválása
450 nm
SMILES string
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ir(dFppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)