Fontos dokumentumok
903167
10-Phenylphenothiazine
≥95%
Szinonimák:
10-Phenyl-10H-phenothiazine, N-Phenylphenothiazine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
94 °C
fotokatalizátor aktiválása
365 nm
SMILES string
C12=CC=CC=C1SC3=C(C=CC=C3)N2C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C18H13NS/c1-2-8-14(9-3-1)19-15-10-4-6-12-17(15)20-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSEFYHOJDVVORU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)