Merck
903469
Sigma-Aldrich
Androsterone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
3-Hydroxy-2,2,4,4-androstan-d4-17-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19D4H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.46
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@](CC1)(C(CC2)=O)C2C(CC3)C1[C@]4(C)[C@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)