Merck
747505
Sigma-Aldrich
5α-Cholestane-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D4H44
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])C([2H])([2H])CC([2H])([2H])C1
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIIAYQZJNBULGD-ZMFVDLGJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)