Fontos dokumentumok
S9751
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥2,000 units/mL
Szinonimák:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type H-2
Minőségi szint
form
aqueous solution
secondary activity
≥100,000 units/mL β-glucuronidase (at pH 5.0)
molekulatömeg
~85 kDa by gel filtration
koncentráció
≥2,000 units/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Protocols
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)