Merck
802883
Sigma-Aldrich
Aldosterone-9,11,12,12-d4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Szinonimák:
T1AM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D4H24O5
Molekulatömeg:
364.47
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥97% (CP)
form
liquid
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)