Merck
705349
Sigma-Aldrich
Desethylamodiaquine-(ethyl-d5)
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18D5H13ClN3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C18H18ClN3O/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22)/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRXFDHAGFYWGHT-ZBJDZAJPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)