Merck
802905
Sigma-Aldrich
Corticosterone-9,11,12,12-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D4H26O4
Molekulatömeg:
350.49
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(CO)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1/i10D2,17D,19D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMFXVFTZEKFJBZ-HECNVQIESA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ying Sze et al.
Journal of neuroendocrinology, 33(1), e12916-e12916 (2020-12-04)
Acute swim stress results in the robust production of several neuroactive steroids, which act as mediators of the stress response. These steroids include glucocorticoids, and positive GABAA receptor modulatory steroids such as allopregnanolone and tetrahydrocorticosterone (THDOC), which potentiate inhibitory GABA