Merck
809861
Sigma-Aldrich
Etiocholanolone-2,2,3,4,4-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19D5H25O2
Molekulatömeg:
295.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1/i7D2,11D2,13D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGXBDMJGAMFCBF-JHABVYBQSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)